Learn More
BRAND™ X-Shaped Tubing Connector
Código de producto. 10343232 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14 a 15 mm de DI
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10343232 14 a 15 mm de DI paquete de 10
1 options
Código de producto. 10343232
Marca: BRAND™ 153135
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
X-Shaped Tubing Connector suitable for tubes with an inner diameter of 14 to 15 mm.
  • X-Shape
  • Constructed of polypropylene
  • Translucent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 84 mm
Tamaño de los tubos 14 a 15 mm de DI
Forma X-shape