Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras/amarillas X-Light S3 ESD
Código de producto. 17161565
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17161565 35 1 par
17171565 36 1 par
17161575 45 1 par
17171575 46 1 par
17181575 47 1 par
17191575 48 1 par
17181565 37 1 par
17191565 38 1 par
17101575 39 1 par
17111575 40 1 par
17121575 41 1 par
17131575 42 1 par
17141575 43 1 par
17151575 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17161565 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 7131860/35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatillas deportivas de seguridad negras/amarillas X-Light, con forro de iones de plata para reducir el olor, plantilla extraíble Active Comfort, puntera de acero, entresuela antiperforación textil y suela antideslizante de PU
  • Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Nailon Cordura negro y amarillo
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Negro/amarillo
Material Cordura
Tamaño 35
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto S3 SRC ESD