Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras/amarillas X-Light S3
Descripción
- Zapatillas deportivas ligeras y cómodas
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Nailon Cordura negro y amarillo
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro/amarillo |
| Material | Cordura |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | instructores de RR.HH |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | S3 SRC |