Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras X-Light S3 ESD
Descripción
- Zapatillas deportivas de seguridad ligeras y cómodas
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Piel suave negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Piel suave. |
| Tamaño | 43 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340 |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Calzado de corte bajo |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | S3 SRC ESD |