Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras X-Light S1
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 par
Beschreibung
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Piel suave negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Material de ojales | Textiles |
| Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 48 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Deportivo |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur