Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo sin cordones negros X-Light O2
Código de producto. 16338361
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16338361 35 1 par
16348361 36 1 par
16358361 37 1 par
16368361 38 1 par
16378361 39 1 par
16388361 40 1 par
16398361 41 1 par
16308371 42 1 par
16318371 43 1 par
16328371 44 1 par
16338371 45 1 par
16348371 46 1 par
16358371 47 1 par
16368371 48 1 par
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16338361
Brand: ABEBA™ 7131129/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Zapatos de trabajo sin cordones negros ABEBA™ X-Light O2 con forro de iones de plata para reducir el olor y plantilla reemplazable Active Comfort.
  • Ligeros, cómodos, higiénicos
  • Conforme con ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla reemplazable Active Comfort
  • Tratamiento higienizado
Specifications
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD
Color Negro
Material de revestimiento Revestimiento transpirable con iones de plata
Material Microfibra
Tamaño 35
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD
Material de la suela Poliuretano
Modelo Zapatos antideslizamiento
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340
Resistente a Agua
Show More Show Less