Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo negros X-Light O2 ESD
Descripción
- Zapatos de trabajo negros ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Microfibra negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 37 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340 |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Calzado de corte bajo |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | O2 SRC ESD |