Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo negros X-Light OB
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Piel suave.
- Forro de iones de plata
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Zuecos |
| Cantidad de embalaje | 1 par |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |
| Mostrar más |