Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad con cordones negros X-Light S2
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Buena amortiguación
- Microfibra lavable negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Zapatos con cordones |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Mostrar más |