Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad con cordones negros X-Light S2
Código de producto. 16328261
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16328261 46 1 par
16318251 35 1 par
16328251 36 1 par
16338251 37 1 par
16348251 38 1 par
16358251 39 1 par
16368251 40 1 par
16378251 41 1 par
16388251 42 1 par
16398251 43 1 par
16308261 44 1 par
16318261 45 1 par
16338261 47 1 par
16348261 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16328261 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 7131027/46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatos de seguridad con cordones negros ABEBA™ X-Light S2 con forro de iones de plata para reducir el olor y plantilla reemplazable Active Comfort.
  • Ligeros, cómodos, higiénicos
  • Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Buena amortiguación
  • Microfibra lavable negra
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla reemplazable Active Comfort
  • Tratamiento higienizado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Material de revestimiento Revestimiento transpirable con iones de plata
Material Microfibra
Tamaño 46
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD
Material de la suela Poliuretano
Modelo Zapatos con cordones
Material del dedo del pie Acero
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistente a Agua