Learn More
Thermo Scientific™ Agar X.L.T.4
Descripción
Aísle las salmonelas de muestras clínicas, ambientales y de alimentos con el medio X.L.T.4 Thermo Scientific™ Oxoid1. La presencia de tergitol 4 (también conocido como Niaproof 4), que es un tensioactivo aniónico, crea un medio altamente selectivo que inhibe la flora de fondo. Esta selectividad mejorada permite un aumento significativo en la recuperación de salmonelas, al tiempo que reduce los falsos positivos. Se ha demostrado que el medio X.L.T.4 ahorra tiempo y costes asociados con la identificación adicional de colonias positivas falsas en comparación con otros medios de siembra en placa de salmonelas.2
Utilice el medio X.L.T.4 para el aislamiento de especies de Salmonella de muestras clínicas, ambientales y de alimentos.
- Fácil de leer: las salmonelas aparecen como colonias negras o rojas con un centro negro, mientras que la Escherichia coli crece como colonias amarillas, y otros organismos como las shigelas aparecen como colonias rojas sin ennegrecimiento.
- Selectivo: la presencia de tergitol 4 inhibe el crecimiento de la flora no deseada permitiendo un aumento significativo en la recuperación de las salmonelas.
- Reducción de falsos positivos de las colonias sospechosas.
- Ahorra tiempo y costes en comparación con otros medios de siembra en placa de salmonelas.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
La diferenciación en este medio se ve facilitada por la fermentación de xilosa, lactosa y sacarosa, así como la decarboxilación de lisina. Las Salmonellae aparecen como colonias negras o rojas con un centro negro debido a su capacidad de reducir el tiosulfato a sulfuro de hidrógeno, lo que provoca que la colonia se ennegrezca (ya que hay iones férricos). Las Escherichia coli crecen como colonias de color amarillo, ya que son capaces de fermentar la lactosa en la formulación, lo que provoca una caída del pH que cambia el color del indicador de fenol de rojo a amarillo. Otros organismos como, por ejemplo, las shigellae, no fermentan la lactosa ni reducen el tiosulfato, por lo que aparecen como colonias de color rojo sin ennegrecimiento.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Formato | Placa |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 10 |