Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Código de producto. p-4530703 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 g
10203430 0.5 g 0.50 g
10365410 1 g 1 g
10490470 2 g 2 g
3 options
Código de producto. 10203430
Marca: Thermo Scientific™ R0401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite la detección eficaz de colonias con X-Gal, un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal, formando un precipitado de color azul intenso.
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galacto-piranósido) es un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal en galactosa incolora y 4-cloro-3-bromo-índigo formando un precipitado de color azul intenso. La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules.
La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules. La solución X-Gal es una solución estable, filtrada por membrana de 0,22 μm, formulada para su uso directo junto con el IPTG para la identificación sistemática de colonias mediante blue/white screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Formulado para el uso directo en conjunción con IPTG para cribaje de colonias azul/blanco.
Tipo de producto X-Gal
Cantidad 0.5 g