Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Código de producto. 10490470 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10490470 2 g 2 g
10203430 0.5 g 0.50 g
10365410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490470 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0402
Edge
Permite la detección eficaz de colonias con X-Gal, un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal, formando un precipitado de color azul intenso.
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galacto-piranósido) es un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal en galactosa incolora y 4-cloro-3-bromo-índigo formando un precipitado de color azul intenso. La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules.
La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules. La solución X-Gal es una solución estable, filtrada por membrana de 0,22 μm, formulada para su uso directo junto con el IPTG para la identificación sistemática de colonias mediante blue/white screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto X-Gal
Cantidad 2 g
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato beta-gal, X-Gal
compliance-icons
Nombre del producto
  • X-Gal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium chloride, (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol