Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 g
Descripción
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galacto-piranósido) es un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal en galactosa incolora y 4-cloro-3-bromo-índigo formando un precipitado de color azul intenso. La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules.
La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules. La solución X-Gal es una solución estable, filtrada por membrana de 0,22 μm, formulada para su uso directo junto con el IPTG para la identificación sistemática de colonias mediante blue/white screening.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Formulado para el uso directo en conjunción con IPTG para cribaje de colonias azul/blanco. |
| Tipo de producto | X-Gal |
| Cantidad | 0.5 g |