Learn More
uvex Tapones desechables X-Fit
Código de producto. p-9582020 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
200 pares
300 pares, caja de recarga
Tamaño de la unidad:
300 pares
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento unitSize
15132443 200 pares cada uno
15375722 300 pares, caja de recarga 300 pares
2 options
Código de producto. 15132443
Marca: uvex 2112001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones desechables X-Fit de máximo aislamiento y óptimo confort.
  • Los tapones para los oídos desechables Uvex X-Fit preformados ergonómicamente proporcionan un aislamiento muy fuerte y son adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos.
  • La suave espuma de los tapones para los oídos proporciona un alto nivel de comodidad, incluso cuando se usan durante períodos prolongados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 200 pares
Certificaciones/conformidad Estándar EN 352-2
Material del cojín Espuma de poliuretano (PU)
CSA Z94.2 Clase AL
Color del cojín Verde lima
Tamaño Estándar
Gran visibilidad Sí
Material del enchufe Espuma de poliuretano (PU)
Color del enchufe Verde lima
Reducción del ruido nominal (RRN) 37 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Ear Plugs
Desechables Desechables
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s Sí
Detalles de comunicación Excelente reconocimiento de voz y señal
EN 352.2002 EN 352-2