Learn More
Klever X-Change Plus (cabezal de corte más ancho con raspador)
Código de producto. p-7241157
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17709027
Marca: Klever PLS200XC35G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La hoja empotrada del X-Change Plus(cabezal de corte más ancho con raspador) reduce las lesiones por corte y los productos dañados.
  • Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
  • Peso más ligero, mango de varias posiciones para control y alcance. Divisor de cinta innovador.
  • Polímeros plásticos avanzados.
  • Nivel de seguridad más alto.
  • Cabezal intercambiable y reemplazable.
Especificaciones
Material de la hoja Polímero de plástico
Para utilizar con (aplicación) Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más
Desechables No
Esterilidad No estéril
Color Naranja