Learn More
Klever X-Change Plus (cabezal de corte más ancho)
Descripción
- Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
- Peso más ligero, mango de varias posiciones para control y alcance. Divisor de cinta innovador.
- Polímeros plásticos avanzados.
- Nivel de seguridad más alto.
- Cabezal intercambiable y reemplazable.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Polímero de plástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más |
| Desechables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Naranja |