Learn More
WZ811, MedChemExpress
Código de producto. 16469137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16469137 5 mg 5 miligramos
16496558 10 mg 10 miligramos
16486776 100 mg 100 miligramos
16422657 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16469137
Marca: Medchem Express HY15478
MedChemExpress WZ811 is an orally active, highly potent competitive antagonist of CXCR4. WZ811 efficiently inhibits CXCR4/SDF-1 (or CXCL12)-mediated modulation of cAMP levels (EC50=1.2 nM) and SDF-1 induced Matrigel invasion in cells (EC50=5.2 nM).
WZ811 is an orally active, highly potent competitive antagonist of CXCR4. WZ811 efficiently inhibits CXCR4/SDF-1 (or CXCL12)-mediated modulation of cAMP levels (EC50=1.2 nM) and SDF-1 induced Matrigel invasion in cells (EC50=5.2 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WZ811
CAS 55778-02-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CNC2=NC=CC=C2)=CC=C(CNC3=NC=CC=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 290.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death