missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WZ4002, MedChemExpress
Descripción
WZ4002 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 8, 3 and 2 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750 and EGFRE746_A750/T790M, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WZ4002 |
| CAS | 1213269-23-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H27ClN6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.03 mM) |
| SMILES | COC1=C(C=CC(N2CCN(CC2)C)=C1)NC3=NC=C(C(OC4=CC(NC(C=C)=O)=CC=C4)=N3)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 494.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.97 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?