Learn More
WZ-3146, MedChemExpress
Código de producto. 16414908
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16414908 10 mg 10 miligramos
16447657 5 mg 5 miligramos
16421157 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16414908
Marca: Medchem Express HY12001
MedChemExpress WZ3146 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 2, 5, 14 and 66 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750, EGFRE746_A750/T790M and EGFR, respectively.
WZ3146 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WZ-3146
CAS 1214265-56-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClN6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (134.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN1CCN(C2=CC=C(C=C2)NC3=NC=C(C(OC4=CC(NC(C=C)=O)=CC=C4)=N3)Cl)CC1
Peso molecular (g/mol) 464.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.95
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease