Learn More
KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue
Código de producto. 12991285
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12991285 S paquete de 25
12631466 M paquete de 25
12641466 L paquete de 25
12651466 XL paquete de 25
12661466 2XL paquete de 25
12621456 3XL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12991285 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 96870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Short-life, breathable hooded coveralls with storm flap for respirator. KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue are specially designed for comfort, safety and strength.
  • Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
  • Protección general antiestática de un único uso contra salpicaduras de productos químicos, líquidos a base de agua y partículas de polvo
  • Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
  • Sin silicona, con bajo nivel de pelusa y tratamiento antiestático, según la norma EN 1149-5.
Especificaciones
Tipo de producto A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas
Tamaño S
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Azul
Desechables Reusable
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Attached
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección EPI A50 Categoría III
Resistencia Chemicals
Longitud (imperial) 23,4 in
Longitud (métrico) 60 cm
Peso (imperial) 10,802 lb
Peso (métrico) 4,91 kg