Learn More
KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue
Descripción
- Mono con capucha azul de vida útil limitada
- Se suministran en paquetes de 25
- Proporciona protección PPE de categoría III
- Cubrecremallera y capucha diseñadas para facilitar la colocación de un respirador
- Proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
- Tejido SMS duradero con tratamiento adicional para mayor protección
- Disponible en tallas pequeña a 3X-grande
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |