missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WT-161, MedChemExpress

Código de producto. p-200101069
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16495927

Marca: Medchem Express HY100871

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WT-161 is a potent and selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 0.40 nM. WT-161 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

WT-161 is a potent and selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 0.40 nM. WT-161 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WT-161
Forma física Solid
CAS 1206731-57-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.08 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C1)CCCCCCC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 458.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.55
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado