missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
WSB1 (WD repeat and SOCS box-containing 1), also known as SWIP1, is a 421 amino acid protein that contains one SOCS box domain and six WD repeats. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, WSB1 is thought to function as part of an SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex that mediates the ubiquitination and proteasomal degradation of target proteins, such as DIO2. Overexpression of WSB1 is implicated in pancreatic cancer progression, suggesting a role for WSB1 in carcinogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | WSB1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | WSB1 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y6I7 |
| Alias de gen | SWIP1, WSB 1, WSB1 |
| Símbolos de los genes | WSB1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?