missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WS3, MedChemExpress

Código de producto. p-200100054
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485178 10 mg 10 miligramos
16455876 100 mg 100 miligramos
16401407 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485178

Marca: Medchem Express HY12462

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.

WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WS3
CAS 1421227-52-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30F3N7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.2 mg/mL (3.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NC=NC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 569.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.58
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.