Learn More
WS3, MedChemExpress
Código de producto. 16455876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16455876 100 mg 100 miligramos
16485178 10 mg 10 miligramos
16401407 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16455876
Marca: Medchem Express HY12462
MedChemExpress WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.
WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WS3
CAS 1421227-52-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30F3N7O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.2 mg/mL (3.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NC=NC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 569.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.58
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation