Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías personalizados sobre tarjeta Write-On™
Código de producto. 12777906
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Gris
Marrón
Negro
Ocre
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
12777906 Verde paquete de 10
12797906 Negro paquete de 10
12767906 Azul paquete de 10
12707916 Marrón paquete de 10
12717916 Gris paquete de 10
12727916 Ocre paquete de 10
12787906 Rojo paquete de 10
12737916 Color morado paquete de 10
12747916 Amarillo paquete de 10
9 options
Código de producto. 12777906
Marca: Brady™ 225353
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
  • Colors conform to BS1710.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN VDE 0472 parte 815, conformidad con RoHS mediante la directiva de la UE 2002/95/CE
Descripción Marcadores de tuberías sobre tarjeta Write-On
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Verde
Acabado Satinado
Formato Card
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería Write-On
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para propósitos de identificación general
Etiquetas por hoja 10
N.° por paquete 10 Markers/Card
Cantidad 10/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 16 x 75 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 75,00 mm × 16,00 mm
Longitud (imperial) 2.95 in.
Longitud (métrico) 75,00 mm
Anchura (imperial) 2.95 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 0.63 in.
Altura (métrico) 16 mm