Learn More
Epredia™ Tinción de Wright
Código de producto. 12513697 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.95L
Tipo:
Frasco para tratamiento de tinciones
Tamaño de la unidad:
950 ml
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
12513697 0.95L Frasco para tratamiento de tinciones 950 ml
1 options
Código de producto. 12513697
Marca: Epredia™ 89012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice la tinción Wright de Epredia™ para frotis de médula ósea y sangre periférica.
  • Produce resultados similares a los de la tinción de Giemsa con un contraste ligeramente superior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0.95L
Tipo Frasco para tratamiento de tinciones
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • STAIN WRIGHT 950ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol