Learn More
Epredia™ Wright-Giemsa Stain
Código de producto. p-2894088 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
32 oz
Tamaño de la unidad:
950 ml
12523697 32 oz 950 ml
1 options
Código de producto. 12523697
Marca: Epredia™ 89013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Produces somewhat darker results when compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades
Produces somewhat darker results compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 32 oz
Punto de ebullición 65°C
Formato Liquid
Tipo Wright-Giemsa Stain
Para utilizar con (aplicación) Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades
Color Purple
Punto de fusión -94°C
Envase Bottle