Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Sleeves
Código de producto. p-7112474
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15702145 55 mm paquete de 200
15772135 90 mm paquete de 200
2 options
Código de producto. 15702145
Marca: Microspec™ K5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For storage of prepared petri dishes.
  • Placas de vertido con embalaje profesional para almacenamiento en frigorífico o incubación
  • Permite que las placas de vertido se contraigan con el calor formando fundas para el almacenamiento en el frigorífico
  • Mantiene los platos perfectamente apilados y estables
  • Reduce la pérdida de humedad
  • Tira de apertura fácil para retirar fácilmente las placas cuando sea necesario
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Funda
Altura (métrico) 180 mm
Diámetro (métrico) 55 mm