Learn More
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
Código de producto. 17101221
Change view
Click to view available options
Incluye:
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada
Espectrofotómetro, impresora en serie integrada
Interfaz:
Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC
Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth
Impresora incluida:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Interfaz Impresora incluida unitSize
17101221 Espectrofotómetro Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC No cada uno
17213074 Espectrofotómetro, impresora en serie integrada Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC Sí cada uno
17223074 Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth No cada uno
17233074 Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth Sí cada uno
4 options
Código de producto. 17101221
Marca: Biochrom 80300757
The WPA Biowave 3+ CT offers all the capabilities of a research grade Life Sciences UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The 5 in. color touch screen allows users to distinguish multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
  • Espectrofotómetro UV/Vis con un ancho de banda de 3 nm
  • La pantalla táctil a color de 5 pulg. con funciones de zoom y seguimiento facilita la distinción de varias muestras por color en las superposiciones de gráficos
  • Incluye un puerto USB para la recopilación de datos
  • Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, incluidas la cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), ensayos de proteínas y mediciones de densidad de cultivos celulares (OD600).
  • Cargado con un menú de colorantes fluorescentes comúnmente disponibles para localizar específicamente ácidos nucleicos y proteínas
  • Análisis de ácidos nucleicos para la comprobación de la pureza
  • Capacidad de bajo volumen para su uso con cubetas de microvolumen
  • Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
  • Ligero y apilable para su almacenamiento
  • El espectrofotómetro tiene una garantía de 2 años y la lámpara flash de xenón tiene una garantía de 3 años
  • IQ/OQ disponible
Especificaciones
Altura del centro del haz 15 mm
Fondo (imperial) 15,3 in
Fondo (métrico) 390 mm
Tipo de detector Matriz CMOS doble
Pantalla Color Touchscreen
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos WPA Biowave 3+ CT
Ancho de banda espectral 3 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Tensión 120/240 V
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis
Para utilizar con (equipo) Cubetas UV de bajo volumen
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Espectrofotómetro
Interfaz Pantalla táctil (color), puerto USB, PC mediante software PVC
Monocromador Rejilla plana
Ruido ± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS
Linealidad fotométrica ± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm)
Intervalo fotométrico De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T
Repetibilidad fotométrica ± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm)
Impresora incluida No
Forma Round
Luz difusa < 0,5 %T 340 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 6,6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 260 mm