Learn More
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 300 mm O.D.
Código de producto. 15998630
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
3,35 mm
710 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15998630 3,35 mm cada uno
15908640 710 μm cada uno
2 options
Artikelnummer. 15998630
missing translation for 'mfr': Endecotts™ 300SIW3.35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Stainless steel woven wire mesh test sieves are ideal for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
  • Each sieve is supplied with a calibration certificate recording the number of aperture and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction. The type of weave will also be stated.
Spezifikation
Tamaño de poro 3,35 mm
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 75 mm
Tamaño (métrico) 300 x 75 mm
Diámetro exterior (imperial) 300 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.