Learn More
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D.
Código de producto. 11587454
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1,6 mm
1,8 mm
2 mm
2,8 mm
3,15 mm
4 mm
5,6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11587454 8 mm cada uno
15642387 1,6 mm cada uno
11557474 1,8 mm cada uno
11527574 2 mm cada uno
11507474 2,8 mm cada uno
11597464 3,15 mm cada uno
11567464 4 mm cada uno
11527464 5,6 mm cada uno
8 options
Código de producto. 11587454
Marca: Endecotts™ 200SIW8.00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stainless steel woven wire mesh test sieves are ideal for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
  • Each sieve is supplied with a calibration certificate recording the number of aperture and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction. The type of weave will also be stated.
Especificaciones
Tamaño de poro 8 mm
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 25 mm
Tamaño (métrico) 200 x 25 mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm