Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Código de producto. 12875691
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
7.87 in., 200 mm
300 mm, 11,8 in
11.8 in., 300 mm
17.7 in., 450 mm
Tamaño de poro:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12875691
Marca: Endecotts™ 450SIW1.00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Especificaciones
Tamaño de poro 1 mm
Tipo Sieve
Diámetro exterior (imperial) 17.7 in., 450 mm
Material Stainless Steel
Material del bastidor Stainless Steel
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 1