Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Código de producto. 11571955
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
7.87 in., 200 mm
300 mm, 11,8 in
11.8 in., 300 mm
17.7 in., 450 mm
Tamaño de poro:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11571955
Marca: Endecotts™ 200SIW.075H
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Especificaciones
Tamaño de poro 75 μm
Tipo Sieve
Diámetro exterior (imperial) 7.87 in., 200 mm
Material Stainless Steel
Estándar EE.UU. No. 200
Material del bastidor Stainless Steel
Screen Size 200 Mesh
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 200