Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wortmannin, Penicillium funiculosum, ≥99 %
Código de producto. p-7082387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mg
50mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
15406129 25mg 25 miligramos
15416129 50mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 15406129
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63983.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inhibidor de la fosfatidilinositol 3-cinasa
Wortmannin is used as inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase, used cell biology reagent that has been used previously in research to inhibit DNA repair, receptor-mediated endocytosis and cell proliferation. It inhibits fMLP induced PIP3 and superoxide anion production in guinea pig neutrophils. It blocks insulin metabolic effects in rat adipocytes without affecting the insulin receptor tyrosine kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19545-26-7
Fórmula molecular C23H24O8
Sinónimo KY 12420
Especificaciones
Cantidad 25mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la fosfatidilinositol 3-cinasa
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 428,44g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Beilstein 67676
Clave InChI QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
SMILES COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
Nombre IUPAC acetato de (1R,3R,5S,9R,18S)-18-(metoximetil)-1,5-dimetil-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentaciclo[10.6.1.0²,¹⁰.0⁵,⁹.0¹⁵,¹⁹]nonadeca-2(10),12(19),14-trien-3-ilo
Peso molecular (g/mol) 428.44