Learn More
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Descripción
- PU high chair with adjustable foot ring on glides
- Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lab Swivel Chair |
| Color | Black |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Con reposabrazos | No |
| Con respaldo | Yes |
| Con ruedas giratorias | No |
| Reposapiés | Yes |
| Con soporte lumbar | Yes |
| Con inclinación | No |
| Mostrar más |