Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-488
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | UL Recognized; CSA Accepted |
| Descripción | Series de cinta recomendadas: R4300; R6200 |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Polyester (B-488) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |