Learn More
Brady™ Etiquetas antielectrostáticas de poliéster blanco brillante Workhorse™ B-473
Código de producto. 11707354
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,5 x 0,275 in. (W x H)
0,65 x 0,2 in. (W x H)
0,75 x 0,25 in. (W x H)
1 x 0,375 in. (W x H)
1 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,25 in. (W x H)
Cantidad:
500/rollo
750/rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11707354
Marca: Brady™ 114741
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. El poliéster brillante Brady B-473 con revestimiento y adhesivo con disipación estática permanente se utiliza con la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1
Descripción Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Estático-disipador
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Poliéster con disipación estática (B-473)
Tipo de producto Etiqueta disipadora electrostática
Para utilizar con (aplicación) ID de placa de circuitos, adhesión de disipador estático
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1 x 0,375 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 25,4 x 34,9 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0035 in
Grosor (métrico) 0,09 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 25,40 mm
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (métrico) 9,53 mm