Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Código de producto. 11785693| Product Code. | Tamaño (imperial) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11785693 | 1,5 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11528614 | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) | 1 unidad | cada uno |
| 11751835 | 1 x 0,375 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11721835 | 1 x 0,5 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11731815 | 1 x 1 in. (W x H) | 2500/rollo | cada uno |
| 11781755 | 2 x 1 in. (W x H) | 1000/paquete | cada uno |
| 11761835 | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11771835 | 0,5 x 0,5 pulg | 5000/rollo | cada uno |
| 11725693 | 0,9 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11745693 | 1 x 0,187 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11755693 | 1 x 0,275 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11755653 | 3 x 1 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11765653 | 4 x 1 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11777354 | 1,13 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 11775653 | 2 x 0,25 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11765693 | 1,25 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11785653 | 2,75 x 1,25 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11775693 | 1,5 x 0,125 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11715683 | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 12890059 | 1,5 x 1,5 pulg | 250/rollo | 1 BX |
| 11745683 | 0,375 x 0,375 pulg | 500/rollo | cada uno |
| 11705663 | 3 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11715663 | 4 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11755683 | 0,4 x 0,4 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 11735693 | 0,25 x 0,25 pulg | 750/rollo | cada uno |
| 11795693 | 0,5 x 0,2 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11765683 | 0,5 x 0,5 pulg | 500/rollo | cada uno |
Product Code. 11785693
Brand: Brady™ 114790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster (B-423) |
| Tipo de producto | Etiqueta para impresora de transferencia térmica portátil |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 750/rollo |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño (imperial) | 1,5 x 0,25 in. (W x H) |
| Tamaño (métrico) | 38,1 x 6,35 mm (An x Al) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Grosor (métrico) | 0,076 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 9,53 mm |
| Dimensions (LxW) | 6,35 x 38,10 mm |
| Anchura (métrico) | 38,10 mm |
| Altura (métrico) | 6,35 mm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.