Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Código de producto. 11775693
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,25 pulg
0,375 x 0,375 pulg
0,4 x 0,4 in. (W x H)
0,5 x 0,2 in. (W x H)
0,5 x 0,5 pulg
0,9 x 0,25 in. (W x H)
1 x 0,187 in. (W x H)
1 x 0,275 in. (W x H)
1 x 0,375 in. (W x H)
1 x 0,5 in. (W x H)
1 x 1 in. (W x H)
1,13 x 0,5 in. (W x H)
1,25 x 0,25 in. (W x H)
1,5 x 0,125 in. (W x H)
1,5 x 0,25 in. (W x H)
1,5 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 1,5 pulg
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.)
2 x 0,25 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2,75 x 1,25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
3 x 1,9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1,9 in. (W x H)
Cantidad:
1 unidad
100/paquete
1000/paquete
250/rollo
2500/rollo
500/rollo
5000/rollo
750/rollo
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. 11775693
Marca: Brady™ 114789
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. La etiqueta de poliéster Brady B-423 se utiliza con la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Poliéster (B-423)
Tipo de producto Etiqueta para impresora de transferencia térmica portátil
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 750/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,5 x 0,125 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 38,1 x 3,17 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 6,35 mm
Dimensions (LxW) 3,18 x 38,10 mm
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (métrico) 3,18 mm