Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Código de producto. 11745683
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,25 pulg
0,375 x 0,375 pulg
0,4 x 0,4 in. (W x H)
0,5 x 0,2 in. (W x H)
0,5 x 0,5 pulg
0,9 x 0,25 in. (W x H)
1 x 0,187 in. (W x H)
1 x 0,275 in. (W x H)
1 x 0,375 in. (W x H)
1 x 0,5 in. (W x H)
1 x 1 in. (W x H)
1,13 x 0,5 in. (W x H)
1,25 x 0,25 in. (W x H)
1,5 x 0,125 in. (W x H)
1,5 x 0,25 in. (W x H)
1,5 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 1,5 pulg
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.)
2 x 0,25 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2,75 x 1,25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
3 x 1,9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1,9 in. (W x H)
Cantidad:
1 unidad
100/paquete
1000/paquete
250/rollo
2500/rollo
500/rollo
5000/rollo
750/rollo
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Tamaño (imperial) Cantidad unitSize
11745683 0,375 x 0,375 pulg 500/rollo cada uno
11528614 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) 1 unidad cada uno
11751835 1 x 0,375 in. (W x H) 5000/rollo cada uno
11721835 1 x 0,5 in. (W x H) 5000/rollo cada uno
11731815 1 x 1 in. (W x H) 2500/rollo cada uno
11781755 2 x 1 in. (W x H) 1000/paquete cada uno
11761835 1,5 x 0,5 in. (W x H) 5000/rollo cada uno
11771835 0,5 x 0,5 pulg 5000/rollo cada uno
11725693 0,9 x 0,25 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11745693 1 x 0,187 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11755693 1 x 0,275 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11755653 3 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11765653 4 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11777354 1,13 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo cada uno
11775653 2 x 0,25 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11765693 1,25 x 0,25 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11785653 2,75 x 1,25 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11775693 1,5 x 0,125 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11785693 1,5 x 0,25 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11715683 1,5 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo cada uno
12890059 1,5 x 1,5 pulg 250/rollo 1 BX
11705663 3 x 1,9 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11715663 4 x 1,9 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11755683 0,4 x 0,4 in. (W x H) 500/rollo cada uno
11735693 0,25 x 0,25 pulg 750/rollo cada uno
11795693 0,5 x 0,2 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11765683 0,5 x 0,5 pulg 500/rollo cada uno
27 options
Código de producto. 11745683
Marca: Brady™ 114819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. La etiqueta de poliéster Brady B-423 se utiliza con la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Poliéster (B-423)
Tipo de producto Etiqueta para impresora de transferencia térmica portátil
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/rollo
Forma Cuadrada
Tamaño (imperial) 0,375 x 0,375 pulg
Tamaño (métrico) 9,5 x 9,5 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 9,53 mm
Anchura (métrico) 9,53 mm
Altura (métrico) 9,53 mm