Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Código de producto. 11721835| Código de producto. | Tamaño (imperial) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11721835 | 1 x 0,5 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11528614 | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) | 1 unidad | cada uno |
| 11751835 | 1 x 0,375 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11731815 | 1 x 1 in. (W x H) | 2500/rollo | cada uno |
| 11781755 | 2 x 1 in. (W x H) | 1000/paquete | cada uno |
| 11761835 | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11771835 | 0,5 x 0,5 pulg | 5000/rollo | cada uno |
| 11725693 | 0,9 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11745693 | 1 x 0,187 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11755693 | 1 x 0,275 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11755653 | 3 x 1 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11765653 | 4 x 1 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11777354 | 1,13 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 11775653 | 2 x 0,25 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11765693 | 1,25 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11785653 | 2,75 x 1,25 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11775693 | 1,5 x 0,125 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11785693 | 1,5 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11715683 | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 12890059 | 1,5 x 1,5 pulg | 250/rollo | 1 BX |
| 11745683 | 0,375 x 0,375 pulg | 500/rollo | cada uno |
| 11705663 | 3 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11715663 | 4 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11755683 | 0,4 x 0,4 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 11735693 | 0,25 x 0,25 pulg | 750/rollo | cada uno |
| 11795693 | 0,5 x 0,2 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11765683 | 0,5 x 0,5 pulg | 500/rollo | cada uno |
Código de producto. 11721835
Marca: Brady™ 114869
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster (B-423) |
| Tipo de producto | Etiqueta para impresora de transferencia térmica portátil |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Cantidad | 5000/rollo |
| Tamaño (imperial) | 1 x 0,5 in. (W x H) |
| Tamaño (métrico) | 25,4 x 12,7 mm (An x Al) |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Mostrar más Mostrar menos |