Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
Código de producto. 11715663| Código de producto. | Tamaño (imperial) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11715663 | 4 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11528614 | 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) | 1 unidad | cada uno |
| 11751835 | 1 x 0,375 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11721835 | 1 x 0,5 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11731815 | 1 x 1 in. (W x H) | 2500/rollo | cada uno |
| 11781755 | 2 x 1 in. (W x H) | 1000/paquete | cada uno |
| 11761835 | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 5000/rollo | cada uno |
| 11771835 | 0,5 x 0,5 pulg | 5000/rollo | cada uno |
| 11725693 | 0,9 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11745693 | 1 x 0,187 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11755693 | 1 x 0,275 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11755653 | 3 x 1 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11765653 | 4 x 1 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11777354 | 1,13 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 11775653 | 2 x 0,25 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11765693 | 1,25 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11785653 | 2,75 x 1,25 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11775693 | 1,5 x 0,125 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11785693 | 1,5 x 0,25 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11715683 | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 12890059 | 1,5 x 1,5 pulg | 250/rollo | 1 BX |
| 11745683 | 0,375 x 0,375 pulg | 500/rollo | cada uno |
| 11705663 | 3 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete | cada uno |
| 11755683 | 0,4 x 0,4 in. (W x H) | 500/rollo | cada uno |
| 11735693 | 0,25 x 0,25 pulg | 750/rollo | cada uno |
| 11795693 | 0,5 x 0,2 in. (W x H) | 750/rollo | cada uno |
| 11765683 | 0,5 x 0,5 pulg | 500/rollo | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster (B-423) |
| Tipo de producto | Etiqueta para impresora de transferencia térmica portátil |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 100/paquete |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño (imperial) | 4 x 1,9 in. (W x H) |
| Tamaño (métrico) | 101,6 x 48,2 mm (An x Al) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Grosor (métrico) | 0,076 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 104,78 mm |
| Dimensions (LxW) | 101,60 x 48,26 mm |
| Anchura (métrico) | 48,26 mm |
| Altura (métrico) | 101,60 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.