Learn More
Karl Hecht™ Wooden Test Tube Rack
Click to view available options
Posiciones:
12
18
Incluye:
Clavijas
Sin clavijas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Holds 18 or 12 tubes total
- 18-tube model provided without pins, 12-tube model with pins
- Double level design
- Varnished beech wood construction
- Holds tubes up to approx. 18mm in diameter
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Clavijas |
| Tipo de producto | Test Tube Rack (2-tier) |
| Admite | Tubes (18 mm) |
| Material | Wood |
| Posiciones | 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Test Tube Storage |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 18 mm |