Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Wooden Test Tube Holder with Spring Clip
Descripción
- From wood
- For glass diameter 11 to 30 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Natural |
| Admite | Tubes |
| Material | Wood |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Test Tube |
| Tamaño | 230 mm |
| Mostrar más |