Learn More
Schneider Gerd™ Espátula flexible con mango de madera para farmacéuticos
Código de producto. 10346734
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10346734 200 mm 1 PCS
10254674 300 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 10346734
Marca: Schneider Gerd™ 8615
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta espátula para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas. Las espátulas flexibles con mango de madera para farmacéuticos Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.
  • Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
  • Perfecto para cantidades mínimas de productos químicos
  • Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Tipo de producto Espátula para farmacéuticos
Anchura (métrico) 32 mm
Material de la hoja Acero inoxidable
Material del mango Madera
Material Mango de madera
Tipo de mango Madera
Longitud (métrico) 200 mm