Learn More
Haleco™ Fosfato de sodio/celulosa de madera NeutraBase
Descripción
- Aglutina el gel derramado y disminuye el pH.
- El indicador de color cambia de blanco a violeta durante la neutralización, luego vuelve a blanco una vez que la neutralización ha terminado.
- No tóxico
- Incinerable
- Ideal para la industria química y los laboratorios
- Suministrado en un cubo de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco a violeta |
| Cantidad de embalaje | 9,55 kg |
| Peso (métrico) | 9,55kg |