Learn More
Zwiebel™ Cajas de madera
Código de producto. 11790513
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para pesa de 10 g
Para pesa de 100 g
Para pesa de 1000 g
Para pesa de 200 g
Para pesa de 50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11790513
Marca: Zwiebel™ PBI23853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para contener pesas de las clases E1/E2
Caja de madera vacía
Especificaciones
Tipo de producto Caja de madera
Para utilizar con (aplicación) Para pesa de 10 g
Cantidad 1 unidad