Learn More
Cofra Women's Safety Shoes, Paula Series
Código de producto. 16439405
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2
3
4
6
7
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16439405 2 1 par
16449405 3 1 par
16459405 4 1 par
16479405 6 1 par
16489405 7 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16439405 Proveedor Cofra N.º de proveedor 76590000_35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Women's Safety Shoes have breathable leather uppers for comfort, steel toecaps for extra protection and tough anti-static eva-nitrile foodbeds.
  • Lace-up general purpose safety shoes
  • Water-repellant breathable black nubuck uppers
  • Steel toecaps resistant to 200J
  • Tough EVA-nitrile anti-static footbed
  • Breathable polyamide internal lining
  • Slip-resistant polyurethane soles
Especificaciones
Tipo de tapón Lace-up
Color Black
Material para los pies EVA-Nitrile
Material de revestimiento Poliamida
Material Leather
Tamaño 2
Características exclusivas Anti-slip
Material de la suela Poliuretano
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Women's
Resistente a Agua